Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Leverandør: Bohlender
D698-14 D696-08 D696-14 D698-08 D697-14 D697-08
216-0570EA 7900 NOK
216-0570 216-0567 216-0568 216-0569 216-1741 216-1740
Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Lokk Flaskelokk
PTFE.
  • Svært god kjemikaliebestandighet. Det flytende mediet kommer bare i kontakt med PTFE.
  • Temperaturbestandig fra –200 til +250 °C
  • Trykkbestandig opptil maks. 1 bar, egnet for vakuum
Skrukork av glassfiberforsterket PTFE, egnet for tromler/sylindere med indre gjenger; bevegelig distributørhus med GL-koblingshals tilvirket av PTFE. Til tapping og påfylling av aggressive eller rene væsker. Sette inn slanger, rør og prober i tromler.