Adapter, dreibar, med NS-slip og GL-gjenger
Leverandør: Bohlender
D692-64 D692-34 D692-44 D692-24 D692-54
201-0270EA 2800 NOK
201-0270 201-0268 201-0269 201-0275 BOHLD692-54
Adapter, dreibar, med NS-slip og GL-gjenger
Adaptere Adaptere med NS-slip
Adapter med skrukobling laget av PPS, konisk ledd av PTFE.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –50 til +250 °C
  • Egnet for vakuum
For innsetting av føler, rør og slanger i kolber med GL-gjenger. For å forebygge kontakt med agitatorskaft osv. føres føler, rør og slanger gjennom skrukoblingen. Den gjengede tilkoblingen skrus deretter på GL-koblingsstykket, og det tilkoblede elementet festet i ønsket posisjon.