Koblinger, med GL gjenger
Leverandør: Bohlender
D538-18 D540-18 D539-18 D541-18 D539-14 D540-14 D541-14 D538-14 D539-25 D538-32 D539-32 D540-25 D538-25 D539-45 D538-45 D541-25 D540-32 D540-45
229-0010EA 545 NOK
229-0010 229-0055 229-0052 229-0258 229-0051 229-0054 229-0257 229-0000 229-0053 229-0251 229-0253 229-0056 229-0106 229-0254 229-0252 229-0259 229-0255 229-0256
Koblinger, med GL gjenger
Fittings og kontakter
PTFE
  • Meget god kjemikaliebestandighet, væskemediet kommer kun i kontakt med PTFE
  • Temperaturbestandig fra -200 til +250 °C
  • Trykkbestandig opptil maks 10 bar, vakuum egnet
Kobling med to, tre eller fire GL skruforbindelser. For å distribuere væsker eller gasser. Kan brukes som reduksjon for å koble sammen forskjellige rør eller slanger.