Gnistfrie laboratoriekjøleskap, LKexv og LKUexv med ATEX-sertifisering
Leverandør: Liebherr
LKUEXV1610
471-0485EA 24575 NOK
471-0485
Gnistfrie laboratoriekjøleskap, LKexv og LKUexv med ATEX-sertifisering
Kjøleskap
Disse gnistfrie laboratoriekjøleskapene har trykkluftkjøling med et elektronisk kontrollersystem som sørger for jevn temperatur og temperaturfordeling. De er utformet spesielt for lagring av eksplosjonsfarlige og svært brannfarlige stoffer.
  • Tested according to ATEX Directive
  • Electronic control system with 0,1 °C temperature adjustment
  • Pre-drilled access ports
  • Lockable, self-closing, reversible doors
  • Audible and visual alarms for door open and temperature (user-adjustable)
  • RS485 interface and volt-free contact for central monitoring
Kontrolleren lagrerMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell LKUexv 1610 MediLine
Environmentally Preferable
Art.nr. 471-0485
Luftsirkulasjon ventiler
Display
Avriming
Alarm
Hyller/skuffer
Dørtype 1 solid swing door, self-closing, reversible hinge right
Dørlås
B × D × H utv. 600×615×820 mm
Vekt 40 kg