VWR®, Flaske, runde, brun, med skrulokk
Leverandør: VWR Collection
215-2327EA 575 NOK
215-2327 215-2329 215-2328 215-2330 215-2337 215-2338 215-2325 215-2326 215-3275
VWR®, Flaske, runde, brun, med skrulokk
Flasker Glassflasker
Amber borosilikat 3,3 glass med PP skrukork og hellering.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk utvidelse og dermed forholdsvis høy resistens mot temperaturendringer
Det økonomiske alternativet for et bredt spekter av laboratorieapplikasjoner. Rund, med graderinger, DIN GL 45 gjenger, hellering og blå PP skrukork. Ravfarget for å beskytte lysfølsomme materialer.
Ren utvendig påføring av fargen sikrer uendrede glassegenskaper på innsiden av flaskene.
Sertifiseringer: ISO 4796