Tellekammer, Neubauer
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40441702 92044102702
631-0925EA 920 NOK
631-0925 HECH92044102702
Tellekammer, Neubauer
Objektglass Tellekammer
Disse tellekamrene er designet for blodprøver og urinanalyse.
  • Å telle erytrocytter tilsvarer nøyaktig Thoma-metoden
  • Telling av leukocytter i fem store firkanter
  • Evaluering akkurat som angitt for Thomas dom
Bestående av ni store firkanter - Den sentrale firkanten viser Thoma-dommen og de andre åtte rutene er delt inn.