Skrulokk til flasker med GLS 80-gjenge, BOLA
Leverandør: Bohlender
D754-16 D754-24
201-0293EA 2275 NOK
201-0293 BOHLD754-24
Skrulokk til flasker med GLS 80-gjenge, BOLA
Lokk Flaskelokk
PPS-skrukork, blå, fordelerhus i PTFE.
  • Svært god kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +250 °C
  • Egnet for vakuumbruk
For å ta ut eller fylle i aggressive eller rene væsker. For tilkobling av slanger, rør og følere i flasker. Slanger med ytre diameter på maks. 12,7 mm kan føres inn i skrutilkoblingen.