Celite® Standard Super-cel, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
22556.290EA 535 NOK
22556.290 22556.360
Celite® Standard Super-cel, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Celite® Standard Super-cel, hjelpestoff ved filtrering
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Calcined, fresh water diatomeous earth
MDL nummer: MFCD00132803
CAS-nummer: 91053-39-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
pH (25 °C; 10% in water ) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 357 g/l
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 56µm) ≥ 90%