Celite® 535, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
22554.290EA 415 NOK
22554.290 22554.360
Celite® 535, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, hjelpestoff ved filtrering
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formel: SiO₂
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 2,3…2.5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00132803
CAS-nummer: 68855-54-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 10,0
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 80%