Celite® 512, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
22555.290EA 610 NOK
22555.290 22555.360 22555.460
Celite® 512, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Celite® 512, hjelpestoff ved filtrering
Calcined Diatomaceous Earth Filter Aid.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formel: SiO₂
CAS-nummer: 91053-39-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
pH (25 °C; 10%)
Wet density ≤ 370 g/l
Loss on ignition (1000 °C)
Particle size (< 75µm) ≥ 90%