Opprettstående mikroskop, DM500
Leverandør: LEICA MICROSYSTEMS
13613215_P4 13613215_P1 13613215_P2 13613215_P3 13613215_P5
630-3276EA 43075 NOK
630-3276 630-3273 630-3274 630-3275 630-3392
Opprettstående mikroskop, DM500
Mikroskop
Leica DM500 binocular microscopes were specifically developed to facilitate science teaching. The DM500 is ideal for entry level life science courses.
  • Leica EZLite™ LED illumination provides a cool white light at 80% lower energy consumption
  • LED illumination also eliminates the need to change any bulbs
  • Pre-centred, pre-focused Abbe condenser eliminates the need for adjustments
  • Student friendly slide holder EZGuide™ helps prevent slide chipping
  • Stage with rounded edges and wear-resistant surface
  • Integrated vertical handle provides easy carrying and lifting
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell DM 500 (Package 4) DM 500 (Package 1) DM 500 (Package 2) DM 500 (Package 3) DM 500 (Package 6)
Environmentally Preferable
Kontrastteknikk Fasekontrast Lysfelt Fasekontrast Lysfelt Lysfelt
Head Vinklet 30° Vinklet 30° Vinklet 30° Vinklet 30° Vinklet 45°
Eyepieces WF 10×/20 mm med diopterjustering og øyemusling i gummi WF 10×/20 mm med diopterjustering og øyemusling i gummi WF 10×/20 mm med diopterjustering og øyemusling i gummi WF 10×/20 mm med diopterjustering og øyemusling i gummi WF 10×/20 mm med diopterjustering og øyemusling i gummi
Objectives Planakromatisk 10× ph1, 20× ph1, 40× ph1, 100× ph3 Planakromatisk 4×, 10×, 40×, 100× (oljeimmersjon) Planakromatisk 10× ph1, 20× ph1, 40× ph1, 100× ph3 Planakromatisk 4×, 10×, 40×, 100× (oljeimmersjon) Planakromatisk 4×, 10×, 40×, 100× (oljeimmersjon)
Illumination LED LED LED LED LED