Litiumhydroksid, vannfri ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
88369.180EA 1400 NOK
88369.180 88369.290
Litiumhydroksid, vannfri ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Litiumhydroksid
Formel: LiOH
MW: 23,95 g/mol
MDL nummer: MFCD00011095
CAS-nummer: 1310-65-2
FN: 2680
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay min. 99%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Lithium carbonate max. 1.0%
Cl (Chloride) max. 0.04%
SO4 (Sulphate) max. 0.04%
Ca (Calcium) max. 0.02%
Fe (Iron) max. 20 ppm
K (Potassium) max. 0.02%
Na (Sodium) max. 0.05%