Petroleumbensin, 50…70 °C ≥90%, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
88263.290EA 865 NOK
88263.290 88263.360 88263.460
Petroleumbensin, 50…70 °C ≥90%, AnalaR NORMAPUR®
Petroleumbensin
MDL nummer: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
FN: 1268
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Readily carbonisable substances passes test
Density (20/4) 0.654 - 0.670
Free acidity max. 0.00008 meq/g
Boiling range (50-70°C) (Vol%) min. 90%
Evaporation residue max. 10 ppm
Water max. 100 ppm