Proteinutfellingsplater, J.T.Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
8181-596EA 6050 NOK
8181-596 8181-96
Proteinutfellingsplater, J.T.Baker® BAKERBOND®
Proteinrense Reagenser for proteinrensing
J.T.Baker® BAKERBOND® proteinutfellingsplater muliggjør rask fjerning av protein fra biologiske prøver.
  • Fjerning av protein fra plasma
  • Perfekt før LC-MS-bruk
  • 96 brønnplateformat for flere prøver
  • Vakuummanifold kan brukes (8183-VM)
  • Oppsamlingsplater tilgjengelig
Når standardprotokollen følges, bryter proteiner ut av oppløsningen. Denne prosessen fjerner proteiner fra matrisen som kan forstyrre LC-MS-analysene, og unngår også utfelling av protein under HPLC-analyser.