Støttede væskeutfellingsplater, J.T.Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
8182-96EA 2375 NOK
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Støttede væskeutfellingsplater, J.T.Baker® BAKERBOND®
Proteinrense Reagenser for proteinrensing
J.T.Baker® BAKERBOND® støttede væskeekstraksjonsplater (SLE) er et perfekt og raskere alternativ til tradisjonelle væske-væske-ekstraksjonsmetoder og tillater utmerket gjenvinning av analytter fra biologiske matriser.
  • Emballasjematerial for diatoméjord
  • Enkel protokoll
  • Raskere og enklere enn væske-væske-ekstraksjon
  • 96-brønnplate- eller patronformater tilbys
  • Kan brukes til proteinfjerning
Denne prøveforberedelsesmetoden kan brukes før kromatografiske metoder som LC-MS, HPLC og UHPLC, og har et bredt bruksområde for syrer, baser og nøytrale sammensetninger.