SARS-CoV-2 antigen hurtig testkassett (Nesepinne)
Leverandør: SURESCREEN
COVID19AGVCG COVID19AGVCGEU
COVID19AGVCGEA 3450 NOK
COVID19AGVCG SURECOVID19AGVCGEU
SARS-CoV-2 antigen hurtig testkassett (Nesepinne)
Assay Immunologisk analyser
En rask test for kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 antigen i en nesepinne.
TILTENKT BRUK
SARS-CoV-2 antigen hurtig testkassett er en rask kromatografisk immunanalyse for kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 antigen i en nasal vattpinne. Identifikasjonen er basert på monoklonale antistoffer som er spesifikke for Nucleocapsid (N) proteinet til SARS-CoV-2. Det er ment å hjelpe i rask differensialdiagnose av COVID-19-infeksjon.
NB: Skal kun brukes av personer som har fått passende opplæring for in vitro diagnostisk bruk.