Mikrorørstativer, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
45003-0000EA 570 NOK
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Mikrorørstativer, J.T.Baker®
Rør Mikrorør
Safe sample storage system.
  • V-bunn for optimal gjenoppretting av prøve
  • Individuelle rør eller strips for 8 rør er tilgjengelig
  • 96-brønn-hettematte og strimler for 8 pugghetter med 8 plugghetter tilgjengelig
  • Påfyllbart, alfanumerisk merket stativ
  • Ikke-steril
Mikrorørstativer leveres med rør inkludert. Stativet kan også fylles med individuelle rør som er tilgjengelig separat. De har et fotavtrykk iht. SBS-standarden og er kompatible med alle aktuelle robotsystemer.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)