VWR®, Skyvebrettstativer for kryobokser, høyde 50 mm
Leverandør: VWR Collection
479-2251EA 2025 NOK
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR®, Skyvebrettstativer for kryobokser, høyde 50 mm
Stativer for rør Kryoboksstativer
Frysestativer som lagrings- og lagersystemer for stående ULT-frysere gjør det enklere å organisere prøvene dine.
  • Ulike høyde- og dybdedimensjoner er tilgjengelige og kan brukes i alle frysemerker
  • Stativ for standard 2" kryobokser (133×133×51 mm)
  • Laget av korrosjonsbestandig rustfritt stål med glattede kanter
Disse stativene sikrer en ergonomisk driftsprosess ettersom skuffene plasseres i stativet. Med en uttrekkbar design gjør det enkelt å få prøver uten å ta hele stativet ut av fryseren. Brettet har et håndtak som er lett tilgjengelig.