VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Leverandør: VWR Collection
479-2258EA 2000 NOK
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Stativer for rør Kryoboksstativer
Frysestativer som lagrings- og lagersystemer for stående ULT-frysere gjør det enklere å organisere prøvene dine.
  • Ulike høyde- og dybdemål er tilgjengelige og kan brukes i alle frysemerker
  • Stativ for standard 2" kryobokser (133×133×51 mm)
  • Laget av korrosjonsbestandig rustfritt stål med glatte kanter
Disse stativene sikrer en ergonomisk driftsprosess ettersom skuffene plasseres i stativet. Med en uttrekkbar design gjør det enkelt å få prøver uten å ta hele stativet ut av fryseren. Brettet har et håndtak som er lett tilgjengelig.
Mål innvendig høyde og dybde i fryseren før du velger riktige stativer. I 'Relatert informasjon'-fanen finner du tilleggsinformasjon for å støtte deg i valget.
Bestillingsinformasjon: Leveres uten kryobokser.