Fenolftalein 1% in ethanol 70% pH-indikator
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
31723.230EA 465 NOK
31723.230 31723.290
Fenolftalein 1% in ethanol 70% pH-indikator
Fenolftalein
  • Transition range pH 8.2-9.8
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005913
CAS-nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
FN: 1170
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Application test passes test