Substrater, bruksklare, Compact Dry
Leverandør: Shimadzu Diagnostics Europe
54061-0AQ-0040 54061-0AQ-0240 54061-0AQ-1400 54053-0CF-0040 54053-0CF-0240 54053-0CF-1400 54052-0EC-0040 54052-0EC-0240 54052-0EC-1400 54055-ETB-0040 54055-ETB-0240 54055-ETB-1400 54056-ETC-0040 54056-ETC-0240 54056-ETC-1400 54060-0LS-0040 54060-0LS-0240 54060-0LS-1400 54062-0PA-0040 54062-0PA-0240 54062-0PA-1400 54058-0SL-0040 54058-0SL-0240 54058-0SL-1400 54051-0TC-0040 54051-0TC-0240 54051-0TC-1400 06749-0VP-0040 06749-0VP-0240 54068-0BC-0040 54068-0BC-0240 54068-0BC-1400 54057-XSA-0040 54057-XSA-0240 54057-XSA-1400 54054-0YM-0040 54054-0YM-0240 54063-YMR-0040 54063-YMR-0240 54063-YMR-1400
710-2189EA 1300 NOK
710-2189 710-2190 710-2191 710-2168 710-2169 710-2170 710-2165 710-2166 710-2167 710-2174 710-2175 710-2176 710-2177 710-2178 710-2179 710-2186 710-2187 710-2188 710-2192 710-2193 710-2194 710-2183 710-2184 710-2185 710-2162 710-2163 710-2164 710-2160 710-2161 710-2204 710-2205 710-2206 710-2180 710-2181 710-2182 710-2171 710-2172 710-2195 710-2196 710-2197
Substrater, bruksklare, Compact Dry
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi
Dehydrerte medier som er klare til bruk, i robust plast med lokk for dyrking og telling av mikroorganismer i næringsmidler samt for overvåking av produktkvalitet og potensiell kontaminering. Platene kan brukes til å teste råmaterialer og ferdige produkter. Mikroorganismene identifiseres med fargene som utvikles av kromogene substrater og redoksindikatorer.
  • Klare til bruk - avsett 1 ml prøve på platen og inkuberer
  • Enkle å lese- koloniene avgir forskjellige farger
  • Enkelt å oppbevare ved romtemperatur - lang holdbarhet
  • Plassbesparende og kan stables
Compact Dry TC, EC, CF, ETB, YM, XSA, SL, LS, YM Rapid, , ETC er AOAC-godkjent
Compact Dry TC, EC, CF, ETB, YM, XSA, SL, LS, YM Rapid, ETC, PA, BC er MicroVal-godkjent
Compact Dry TC, EC, CF, ETB, YM, XSA, SL, LS, YM Rapid, ETC er NordVal-godkjent
Europeisk alternativ metode for validering og sertifisering iht. EN ISO 16140