Kobalt(II)klorid heksahydrat 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
22894.290EA 2050 NOK
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Kobalt(II)klorid heksahydrat 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Kobalt(II)klorid heksahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56 °C
Tetthet: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149652
CAS-nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02462
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC) 97.0 - 102.0%
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%