tri-Kaliumortofosfat 90+ %, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
467330010 467330050 467330250
ACRO467330010EA 720 NOK
ACRO467330010 ACRO467330050 ACRO467330250
tri-Kaliumortofosfat 90+ %, ren
tri-Kaliumortofosfat
Formel: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Smeltepunkt: 1340 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036295
CAS-nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Indeks: 12,07830
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥90.0 %
Water =<10 %