Natriumtetrahydroborat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
27881.130EA 525 NOK
27881.130 27881.180
Natriumtetrahydroborat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Sodium borohydride
Formel: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
FN: 1426
ADR: 4.3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay min. 97%
Identity passes test
Appearance white hygroscopic crystals