Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å), beads, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Linde 13X
28462.230EA 312 NOK
28462.230 28462.290
Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å), beads, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Molekylsil 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test
Water absorption capacity (24 h; 100 % RH) Min. 26.5 %