Magnetrører, med flere posisjoner, med fjernkontroll
Leverandør: H + P LABORTECHNIK
50088162 50088148 50088130 50088120 50088132 50088145 50088151 50134760
442-3321EA 8525 NOK
442-3321 442-3322 442-3311 442-3312 442-3114 442-3115 442-3116 HPLT50134760
Magnetrører, med flere posisjoner, med fjernkontroll
Omrørere Magnetrørere
Kompakte magnetrørere med VARIOMAG-drivenhet som er hermetisk forseglet i et bestandig kabinett av rustfritt stål (bortsett fra MINI-enhetene som er av plast), noe som gjør disse rørerne ideelle for bruk direkte i vannbad. Størrelsen på MINI-rørerne gjør dem ideelle for integrering i analyseinstrumenter, kyvetteholdere eller fotometre. Disse plastenhetene er imidlertid ikke konstruert for bruk direkte i bad. I denne serien finnes det enheter med opptil 60 røreposisjoner og valg mellom tre eksterne kontrollenheter. TELEMODUL 7 har én effektinnstilling, TELEMODUL 20 C har fire effektinnstillinger: 25%; 50%; 75% og 100% og kan lagre tre programmer. TELEMODUL 40 C har ti ulike effektinnstillinger fra 10% til 100% og et RS232-grensesnitt.
  • Fjernkontrollert ved hjelp av en separat TELEMODUL-kontrollenhet
  • Kan brukes ved -10 til +56 °C (100 % relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom* med TELEMODUL 40 C-kontrollenheten
  • Undervannsrørere (bortsett fra MINI) som er ideelle for bruk direkte i vannbad ved opptil +50 °C (MICRO-enheter opptil +95 °C)
  • Inkluderer TELEMODUL-kontrollenheten, enten 7 W (standard), TELEMODUL 20 C eller TELEMODUL 40 C på henholdsvis 20 eller 40 W
  • Ved hjelp av et distribusjonsapparat av bordmodell (tilleggsutstyr) kan det oppnås samtidig kontroll av flere enheter med en synkronisert hastighet og identiske driftsforhold
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 68
Leveringsinformasjon: Leveres med kontrollenheter som vist.
NB: *Micro 20 kan brukes ved -10 til +120 °C (i tørr luft)