Kaliumkarbonat, vannfri ≥99% for syntese
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
91239.320EA 1200 NOK
91239.320 91239.230
Kaliumkarbonat, vannfri ≥99% for syntese
Kaliumkarbonat
Formel: K₂CO₃
Smeltepunkt: 891 °C
Tetthet: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011382
CAS-nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Indeks: 13,07702
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %