β-Methasone valerate
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
464930010 464930050
ACRO464930010EA 1650 NOK
ACRO464930010 ACRO464930050
β-Methasone valerate
beta-Methasone valerate
Formel: C₂₇H₃₇FO₆
MW: 476,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00867446
CAS-nummer: 2152-44-5
EINECS: 218-439-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 0.5% (1g,105°C)