Aprepitant
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-3-(4-fluorophenyl)morpholino)methyl)-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
465310010 465312500
ACRO465310010EA 6800 NOK
ACRO465310010 ACRO465312500
Aprepitant
Aprepitant
Formel: C₂₃H₂₁F₇N₄O₃
MW: 534,43 g/mol
Smeltepunkt: 255°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12912491
CAS-nummer: 170729-80-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250°C to 255°C
Water ≤ 0.5%
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation +66° to +71° (20°C, 589nm) (1% in M%eOH)