Valsartan
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid
465560010 465560050
ACRO465560010EA 515 NOK
ACRO465560010 ACRO465560050
Valsartan
Valsartan
Formel: C₂₄H₂₉N₅O₃
MW: 435,52 g/mol
Smeltepunkt: 117°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00865840
CAS-nummer: 137862-53-4
Merck Indeks: 13.9982
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation -55° to -70° (20°C, 589nm) (1% in CH3OH)
Water ≤ 2%