Fipronil
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
465570050 465570250 465571000
ACRO465570050EA 910 NOK
ACRO465570050 ACRO465570250 ACRO465571000
Fipronil
Fipronil
Formel: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437,14 g/mol
Smeltepunkt: 200°C…201°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00867812
CAS-nummer: 120068-37-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13.4115
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 2%