Tenofovir
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (R)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid, (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
465610010 465610050
ACRO465610010EA 885 NOK
ACRO465610010 ACRO465610050
Tenofovir
Tenofovir
Formel: C₉H₁₄N₅O₄P
MW: 287,22 g/mol
Smeltepunkt: 283°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00943794
CAS-nummer: 147127-20-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 3%
HPLC ≥ 97.5%