Crizotinib
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
465690010 465692500
ACRO465690010EA 7550 NOK
ACRO465690010 ACRO465692500
Crizotinib
Crizotinib
Formel: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
MW: 450,3 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD12407409
CAS-nummer: 877399-52-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%