Latanoprost
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Latanoprost, (Z)-Isopropyl 7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-((R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl)hept-5-enoate
466660250 466661000
ACRO466660250EA 2000 NOK
ACRO466660250 ACRO466661000
Latanoprost
Latanoprost
Formel: C₂₆H₄₀O₅
MW: 432,60 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00216074
CAS-nummer: 130209-82-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13.5391
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Water ≤ 0.5%
Residue after ignition ≤ 0.5%