4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
H55315.03 H55315.06 H55315.14
H55315.03EA 465 NOK
H55315.03 H55315.06 H55315.14
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formel: C₆H₄BF₄N₃O₂
Smeltepunkt: 144…148 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012005
CAS-nummer: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
FN: 2923
ADR: "8",III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Minimum 97