Argatroban
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: MCI-9038
466390010 466392500
466390010.EA 14350 NOK
466390010. 466392500.
Argatroban
Argatroban
Formel: C₂₃H₃₆N₆O₅S
MW: 508,64 g/mol
MDL nummer: MFCD23102419
CAS-nummer: 74863-84-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Water =<4 %
Appearance (Form) Powder
HPLC >=97.5 %
Appearance (Color) White to almost white