1,10-Fenatrolin monohydrat 99% for syntese
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: 1,10-Phenanthroline hydrate
91236.100EA 495 NOK
91236.100 91236.180
1,10-Fenatrolin monohydrat 99% for syntese
1,10-Fenatrolin monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Smeltepunkt: 93…94 °C
Tetthet: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011678
CAS-nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %