2-Metyl-2-butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
91242.320EA 1875 NOK
91242.320 91242.260
2-Metyl-2-butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –8,4 °C
Tetthet: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 20 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004478
CAS-nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
FN: 1105
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,07218
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %