Kalium-tert-butanolat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
91241.180EA 465 NOK
91241.180 91241.290 91241.100
Kalium-tert-butanolat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Smeltepunkt: 256…258 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012162
CAS-nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
FN: 3206
ADR: 8 (4.2),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %