Tetrabutylammoniumbromid ≥98%
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
91243.150EA 280 NOK
91243.150 91243.230
Tetrabutylammoniumbromid ≥98%
Tetrabutylammonium bromide
Formel: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322,37 g/mol
Smeltepunkt: 100…103 °C
Tetthet: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011633
CAS-nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %