Aceton, CHROMASOLV™ E for analyse av pesticidrester, Riedel-de Haën™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
34416-18L 34416-7L
HONC34416-18LEA 8400 NOK
HONC34416-18L HONC34416-7L
Aceton, CHROMASOLV™ E for analyse av pesticidrester, Riedel-de Haën™
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Kokepunkt: 55…57 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,79 g/cm3 (20 °C)
Flash punkt: –17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
FN: 1090
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying