Akrylsyre 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Stabilisering: stabilisert med hydroquinonmonometyleter ∼200 ppm
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 415 NOK
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Akrylsyre 99% stabilised
Acrylic acid
Formel: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Kokepunkt: 138…139 °C
Smeltepunkt: ca 13 °C
Tetthet: 1,051
Flash punkt: 54 °C(130 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004367
CAS-nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
FN: 2218
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,130