4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC905972-1G PC905972-5G PC905972-10G
APOSPC905972-1GEA 3575 NOK
APOSPC905972-1G APOSPC905972-5G APOSPC905972-10G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥95%
4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂NO₃
MW: 187,10042 g/mol
MDL nummer: MFCD28154587
CAS-nummer: 149169-49-3