N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vandig løsning
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 430 NOK
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vandig løsning
N-Methylmorpholine-N-oxide
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kokepunkt: 119 °C
Tetthet: 1,12
MDL nummer: MFCD00005947
CAS-nummer: 7529-22-8