2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR61547-250MG OR61547-1G
APOSOR61547-250MGEA 2350 NOK
APOSOR61547-250MG APOSOR61547-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClIO
MW: 345,35959 g/mol
CAS-nummer: 2090983-53-0