2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR61549-250MG OR61549-1G
APOSOR61549-250MGEA 2700 NOK
APOSOR61549-250MG APOSOR61549-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClIO
MW: 347,37547 g/mol
CAS-nummer: 2092867-48-4