2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid ≥94%
Leverandør: Apollo Scientific
OR61621-250MG OR61621-1G
APOSOR61621-250MGEA 2350 NOK
APOSOR61621-250MG APOSOR61621-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361,35898 g/mol
CAS-nummer: 875846-67-6