3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC502057-250MG PC502057-1G PC502057-5G
APOSPC502057-250MGEA 2350 NOK
APOSPC502057-250MG APOSPC502057-1G APOSPC502057-5G
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid ≥95%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₅
MW: 201,10876 g/mol
MDL nummer: MFCD15528841
CAS-nummer: 1047621-84-0