6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502197-250MG PC502197-1G
APOSPC502197-250MGEA 270 NOK
APOSPC502197-250MG APOSPC502197-1G
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, Technical Grade
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₄NO₂
MW: 211,11371 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28796316
CAS-nummer: 1806335-72-7