2,6-Dichloro-4-fluorobenzoic acid ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC502273-250MG PC502273-1G PC502273-5G
APOSPC502273-250MGEA 1450 NOK
APOSPC502273-250MG APOSPC502273-1G APOSPC502273-5G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzoic acid ≥97%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209,00192 g/mol
MDL nummer: MFCD23135660
CAS-nummer: 232275-55-7